Learn More
Adduit d'atorvastatine-amlodipine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atorvastatin-Amlodipine Adduct |
| CAS | 425408-16-8 |
| Formule moléculaire | C53H58ClFN4O9 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-Ethyl 5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-[[(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn2c(C(C)C)c(C(=O)Nc3ccccc3)c(c4ccccc4)c2c5ccc(F)cc5)NC(=C(C1c6ccccc6Cl)C(=O)OC)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 949.5 |
| Poids de la formule | 948.3876 |