Learn More
Atorvastatine, sel de calcium trihydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atorvastatin Calcium Trihydrate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1 |
| Poids de la formule | 1208.4846 |
| Pourcentage de pureté | >95% |