Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcium d’atorvastatine trihydraté
Code produit 16564284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16564284 1 g 1g
16574284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16564284 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.10€
    79.65€ / 1g
    Économisez 16.45€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344423-98-9
Formule moléculaire C66H74CaF2N4O13
Poids moléculaire (g/mol) 1209.41
Clé InChI SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Nom IUPAC bis((3R,5R)-7-[2-(4-fluorophényl)-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate de calcium) trihydraté
SMILES O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Atorvastatin calcium trihydrate
Point de fusion 156.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Poids de la formule 604.69
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Atorvastatin calcium trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Atorvastatin calciumtrihydrate