Learn More
Atorvastatin hemicalcium salt, MedChemExpress
Description
Atorvastatin hemicalcium salt (CI-981) is an orally active 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin hemicalcium salt inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atorvastatin hemicalcium salt |
| CAS | 134523-03-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C33H34Ca0.5FN2O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | CI-981 Atorvastatin hemicalcium |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C=C1.[0.5Ca2+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 577.67 |
| Afficher plus |