Learn More
Melford ATP
Code produit 30018026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018026 1 g 1g
30018028 5 g 5g
30018027 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018026 Fournisseur Melford Code fournisseur A300301.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Un nucléotide triphosphate essentiel jouant divers rôles dans le métabolisme énergétique, la transduction du signal et le métabolisme des acides nucléiques.
Un nucléotide essentiel, le triphosphate, joue divers rôles dans le métabolisme métabolique, la transduction du signal et le métabolisme des acides nucléiques.
Un nucléotide triphosphate essentiel jouant divers rôles dans le métabolisme énergétique, la transduction du signal et le métabolisme des acides nucléiques.
Spécification
Quantité 1 g
Formule moléculaire C10H14N5Na2O13P3-3H2O
CAS 51963-61-2