Learn More
Invitrogen™ ATP Solution (10 mM)
Code produit 10023013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10023013 500 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10023013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3227
 Article restreint
En stock
Solution ATP (10 mM)
Le ATP est un composant essentiel des dosages de kinase à l’aide de la technologie LanthaScreen™. L’ATP d’Invitrogen a une concentration de 10 mM dilué dans de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’ATP est expédié sous glace sèche et doit être stocké à -20°C.
Doser Activité biochimique spécifique au terbium phosphorescent, activité biochimique spécifique à l’europium phosphorescent
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concentration 10 mM
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 500 μl