Learn More
Abcam Développeur ATPase
Code produit 32114894 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 mL
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114894 3 mL 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32114894 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3242563mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
ATPase Developer (ab324256) fait partie de la gamme d’accessoires de réactifs et de contrôle & . Abcam Propose des réactifs biologiques de haute qualité et des outils incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
ATPase Developer (ab324256) fait partie de la gamme d’accessoires de réactifs et de contrôle & . Abcam Propose des réactifs biologiques de haute qualité et des outils incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 3 mL