Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bésylate d’atracurium, 96 %
Code produit 15678735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15678735 5 g 5g
15668735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15678735 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461470050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64228-81-5 | C53H72N2O12·2C6H5O3S | 1243.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64228-81-5
Formule moléculaire C53H72N2O12·2C6H5O3S
Poids moléculaire (g/mol) 1243.49
Clé InChI XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme atracurium besylate, atracurium besilate, tracrium, atracurii besilas, besilate d'atracurium, besilato de atracurio, tracrium preservative free, atracurii besilas inn-latin, bw 33a
CID PubChem 47320
ChEBI CHEBI:2915
Nom IUPAC Benzènesulfonate ; 5-[3-[1-[[(3,4-diméthoxyphényl)méthyle]-6,7-diméthoxy-2-méthyle-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl3-[1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyle]-6,7-diméthoxy-2-méthyle-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-ium-2-propylate
SMILES C[N+]1(CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(CCC5=CC(=C(C=C5C4CC6=CC(=C(C=C6)OC)OC)OC)OC)C.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Atracurium besylate
Point de fusion 90.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (mix of isomers) (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 1243.49
Pourcentage de pureté 96%