Learn More
Atracurium besylate, MedChemExpress
Code produit 16498216
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498216 100 mg
16492086 500 mg
16434327 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498216 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0292A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atracurium besylate
CAS 64228-81-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C65H82N2O18S2
Quantité 100 mg
Synonyme BW-33A
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (80.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (26.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)([O-])=O.O=C(OCCCCCOC(CC[N+]2(C)C(CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2)=O)CC[N+]5(C)C(CC6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC5.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 1243.48
Poids de la formule 1243.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation