Learn More
MedChemExpress Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), rat
Spécification
Spécification
| Pureté | 97.72% |
| CAS | 88898-17-3 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 3062.41 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Atrial natriuretic factor (1-28) (rat) |