Learn More
Acide atropique, TRC
Code produit 17940465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940465 100 mg 100mg
30133345 1 g 1g
17911945 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17940465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA793850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-38-6
Formule moléculaire C9 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme 2-Phenylpropenoic acid, Atropic acid, Ipratropium Bromide Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α-methylene-, Atropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylenebenzeneacetic acid, 2-Phenylacrylic acid, 2-Phenylprop-2-enoic acid, 2-Propenoic acid, 2-phenyl-, NSC 20987, α-Phenylacrylic acid
Nom IUPAC 2-phénylprop-2-acide énoïque
SMILES OC(=O)C(=C)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Poids de la formule 148.0524