Learn More
Acide atropique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Atropic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 148.0524 |