Learn More
(±)-Atropine-D3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atropine D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 60365-55-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C17 2H3 H20 N O3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo- (9CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-(±)- (ZCI), α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid endo-8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Atropine-(N-methyl-D3), Atropine D3 (N-methyl D3), (±)-Atropine-d3 (N-methyl-d3), (±)-Atropine-D3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | [RAC-(1R,5S)-8-(trideutérométhyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] RAC-(2R)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.3879 |
| Afficher plus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?