Learn More
(±)-Atropine-D3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atropine D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 60365-55-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C17 2H3 H20 N O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo- (9CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-(±)- (ZCI), α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid endo-8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Atropine-(N-methyl-D3), Atropine D3 (N-methyl D3), (±)-Atropine-d3 (N-methyl-d3), (±)-Atropine-D3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | [RAC-(1R,5S)-8-(trideutérométhyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] RAC-(2R)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.3879 |
| Afficher plus |