Learn More
Sulfate d’atropine monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483933
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11483933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10236.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5908-99-6 | C17H27NO8S | 405.462 g/mol
Antagonist at muscarinic receptors; also a bronchodilator. It is also used in used in preanesthetic medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antagoniste des récepteurs muscariniques, bronchodilatateur, il est également utilisé dans les médicaments préanesthésiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2500 mg/ml) à 4°C, l’éthanol (200 mg/ml) à 4°C, le glycérol (400 mg/ml) et le méthanol.
Remarques
Photosensible. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5908-99-6
Formule moléculaire C17H27NO8S
Poids moléculaire (g/mol) 405.462
Numéro MDL MFCD00074815
Clé InChI PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonyme atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
CID PubChem 23624044
Nom IUPAC [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1] octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phénylpropanoate ; acide sulfurique ; hydraté
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine sulfate monohydrate
Point de fusion 187°C to 192°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN1544
Beilstein 6109275
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,875
Informations sur la solubilité Soluble in water (2500mg/ml) at 4°C,ethanol (200mg/ml) at 4°C,Glycerol (400mg/ml),and methanol.
Poids de la formule 694.84 (676.82 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.