Learn More
Atropine sulfate monohydrate, MedChemExpress
Code produit. 16418286
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16418286
Marque: Medchem Express HYB0394
MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine sulfate monohydrate
Forme physique Powder
CAS 5908-99-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H23NO3.1/2H2O4S.1/2H2O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Tropine tropate sulfate monohydrateDL-Hyoscyamine sulfate monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (95.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[S](O)(O)=O.O=C(C(C1=CC=CC=C1)CO)O[C@H]2C[C@@H](CC3)N(C)[C@@H]3C2.[1/2].O.[1/2]
Poids moléculaire (g/mol) 347.43
Poids de la formule 347.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.