Learn More
Heidolph™ Fixation pour flacons
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons de 0,5 L
Flacons de 1 L
Conditionnement:
4 pièces
Description
Permet d’utiliser (4) flacons de 0,5 ou 1 L
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacons de 0,5 L |
| À utiliser avec (équipement) | Reax 20/4, 20/8 et 20/12 |
| Nbre de positions | 4 |
| Quantité d’emballage | 4 Paquets |