Learn More
Applied Biosystems™ Échantillonneur automatique de cytomètre de focalisation acoustique Attune™, sans ordinateur
Description
L’échantillonneur automatique de cytomètre de focalisation acoustique Attune™, sans ordinateur, est un accessoire complémentaire compatible avec les modèles de cytomètre de focalisation acoustique Attune™ conçus pour être utilisés avec cet appareil (numéros de catalogue 4445315AS et 4469120AS). Cet échantillonneur automatique ne comprend pas d’ordinateur mais comprend un kit d’accessoires pour échantillonneur automatique Attune™. L’échantillonneur automatique Attune™ permet le traitement rapide de plusieurs échantillons en analysant automatiquement des échantillons à partir de plaques standard et à puits profonds de 96 ou 384 puits.
Quelques caractéristiques de l’échantillonneur automatique Attune™ :
Flexible—Accueille plusieurs formats de plaques
Fiable—La conception fiable de l’instrument permet d’augmenter la productivité et de réduire les temps d’arrêt
Précis—Le mélange des échantillons donne des résultats cohérents
Simple à utiliser—La configuration des expériences n’a jamais été aussi simple
Flexible
L’échantillonneur automatique Attune™ permet d’utiliser de nombreux formats de plaques différents, y compris des plaques standard et des plaques à puits profonds de 96 et 384 puits, sans être limité à un seul fabricant. Pour assurer la flexibilité du système, la sonde à échantillon manuelle est toujours accessible même lorsque le chargeur est présent et le basculement entre les tubes et les plaques se fait tout simplement en appuyant sur un interrupteur.
Fiable
L’échantillonneur automatique Attune™ a été conçu pour minimiser le temps d’arrêt du système. Les dispositifs d’échantillonnage automatisés sont souvent perturbés par un colmatage ou des plantages de sonde. La sonde Intelliprobe™, d’un diamètre de 200 microns supérieur à la plupart des sondes disponibles dans l’industrie, réduit l’encrassement.
Pour éviter les collisions avec la sonde, qui peuvent occasionner un remplacement coûteux de la sonde, l’échantillonneur automatique Attune™ effectue automatiquement l’étalonnage de la sonde tous les mois afin qu’elle garde le même positionnement dans chaque puits. L’auto-étalonnage vérifie le bon fonctionnement de la sonde, réduit la variabilité du positionnement de la sonde dans le temps afin d’éviter les défaillances pendant les cycles des plaques et améliore la fiabilité pendant toute la durée de vie du système. L’auto-étalonnage de la sonde permet également de déplacer facilement l’échantillonneur automatique afin qu’il puisse être partagé entre plusieurs instruments.
En outre, l’échantillonneur automatique Attune™ lance des procédures de nettoyage automatisées lorsque l’instrument s’éteint pour assurer un entretien correct avec une intervention minimale de la part de l’utilisateur.
Précision
Contrairement aux autres chargeurs de plaques qui mélangent les échantillons par agitation, ce qui peut ne pas garantir l’homogénéité de l’échantillon, l’échantillonneur automatique Attune™ mélange les échantillons par aspiration, assurant un mélange uniforme tout en préservant la viabilité de l’échantillon et en produisant des données homogènes dans toute la plaque.
Simple d’utilisation
La conception et le logiciel de l’instrument ont été développés en gardant à l’esprit la facilité d’utilisation pour le client. L’échantillonneur automatique Attune™ dispose de flacons fluidiques avec capteurs qui informent l’utilisateur lorsque les liquides doivent être remplacés. Les voyants lumineux et systèmes d’avertissement de l’échantillonneur automatique ont été conçus pour s’assurer qu’un utilisateur qui s’est éloigné du système puisse facilement voir l’état du système à tout moment.
La configuration d’une expérience avec le logiciel cytométrique Attune™ est simple. À l’aide d’une vue de disposition de plaques virtuelles, les utilisateurs peuvent créer des puits de compensation, définir des paramètres d’instrument et identifier des échantillons. Le logiciel permet également de définir plusieurs expériences sur une seule plaque. Le logiciel intuitif permet un apprentissage et une analyse rapides des données. Par exemple, une vue de type heat map permet une sélection et une confirmation rapide des échantillons pendant que l’instrument est en train d’acquérir des données.
Le logiciel est gratuit et téléchargeable en ligne à l’adresse www.thermofisher.com/attune. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au logiciel. Aucun frais de licence ni dongles n’est requis.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Quelques caractéristiques de l’échantillonneur automatique Attune™ :
Flexible
L’échantillonneur automatique Attune™ permet d’utiliser de nombreux formats de plaques différents, y compris des plaques standard et des plaques à puits profonds de 96 et 384 puits, sans être limité à un seul fabricant. Pour assurer la flexibilité du système, la sonde à échantillon manuelle est toujours accessible même lorsque le chargeur est présent et le basculement entre les tubes et les plaques se fait tout simplement en appuyant sur un interrupteur.
Fiable
L’échantillonneur automatique Attune™ a été conçu pour minimiser le temps d’arrêt du système. Les dispositifs d’échantillonnage automatisés sont souvent perturbés par un colmatage ou des plantages de sonde. La sonde Intelliprobe™, d’un diamètre de 200 microns supérieur à la plupart des sondes disponibles dans l’industrie, réduit l’encrassement.
Pour éviter les collisions avec la sonde, qui peuvent occasionner un remplacement coûteux de la sonde, l’échantillonneur automatique Attune™ effectue automatiquement l’étalonnage de la sonde tous les mois afin qu’elle garde le même positionnement dans chaque puits. L’auto-étalonnage vérifie le bon fonctionnement de la sonde, réduit la variabilité du positionnement de la sonde dans le temps afin d’éviter les défaillances pendant les cycles des plaques et améliore la fiabilité pendant toute la durée de vie du système. L’auto-étalonnage de la sonde permet également de déplacer facilement l’échantillonneur automatique afin qu’il puisse être partagé entre plusieurs instruments.
En outre, l’échantillonneur automatique Attune™ lance des procédures de nettoyage automatisées lorsque l’instrument s’éteint pour assurer un entretien correct avec une intervention minimale de la part de l’utilisateur.
Précision
Contrairement aux autres chargeurs de plaques qui mélangent les échantillons par agitation, ce qui peut ne pas garantir l’homogénéité de l’échantillon, l’échantillonneur automatique Attune™ mélange les échantillons par aspiration, assurant un mélange uniforme tout en préservant la viabilité de l’échantillon et en produisant des données homogènes dans toute la plaque.
Simple d’utilisation
La conception et le logiciel de l’instrument ont été développés en gardant à l’esprit la facilité d’utilisation pour le client. L’échantillonneur automatique Attune™ dispose de flacons fluidiques avec capteurs qui informent l’utilisateur lorsque les liquides doivent être remplacés. Les voyants lumineux et systèmes d’avertissement de l’échantillonneur automatique ont été conçus pour s’assurer qu’un utilisateur qui s’est éloigné du système puisse facilement voir l’état du système à tout moment.
La configuration d’une expérience avec le logiciel cytométrique Attune™ est simple. À l’aide d’une vue de disposition de plaques virtuelles, les utilisateurs peuvent créer des puits de compensation, définir des paramètres d’instrument et identifier des échantillons. Le logiciel permet également de définir plusieurs expériences sur une seule plaque. Le logiciel intuitif permet un apprentissage et une analyse rapides des données. Par exemple, une vue de type heat map permet une sélection et une confirmation rapide des échantillons pendant que l’instrument est en train d’acquérir des données.
Le logiciel est gratuit et téléchargeable en ligne à l’adresse www.thermofisher.com/attune. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au logiciel. Aucun frais de licence ni dongles n’est requis.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Comprend | Échantillonneur automatique Attune™, kit d’accessoires pour échantillonneur automatique Attune™ |
| Quantité | 1/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune |
| Type de produit | Échantillonneur automatique de cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |