Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Flow Cytometer Syringe
Code produit 15830413 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15830413 1 ml 1mL
17246493 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15830413 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4452079
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
La seringue à échantillons est utilisée avec le système de liquide du cytomètre en flux Attune pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation.
  • La seringue à échantillons est utilisée avec le système de liquide du cytomètre en flux Attune pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation.
  • Il est recommandé de remplacer cette seringue, dans le cadre de l’entretien de l’instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Quantité 1 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Seringue pour cytomètre en flux