Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Flow Cytometer Syringe
Product Code. 17246493 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
Unit Size:
10mL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17246493 10 ml 10mL
15830413 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17246493 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4476090
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La seringue à échantillons est utilisée avec le système de liquide du cytomètre en flux Attune pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation.
  • La seringue à échantillons est utilisée avec le système de liquide du cytomètre en flux Attune pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation.
  • Il est recommandé de remplacer cette seringue, dans le cadre de l’entretien de l’instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux Attune™
Type de produit Seringue pour cytomètre en flux