Learn More
Invitrogen™ Liquide de focalisation Attune™ (1 X)
Code produit 15392496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
10 L
20 l
6 x 1 l
Conditionnement:
10L
1L
20L
6 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15392496 1 l 1L
10019478 6 x 1 l 6 PCS
15400984 10 L 10L
17384843 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15392496 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4488621
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Liquide de focalisation Attune™ (1X)
Le liquide de focalisation Attune™ est une solution tampon optimisée qui est utilisée dans le cytomètre à focalisation acoustique Attune™ pour la focalisation et le transport des particules dans tout le système de liquide.
Maintient la propreté du système
Le liquide de focalisation Attune™ est un réactif de support stérile, tamponné et exempt d’azoture, qui contient un surfactant pour le nettoyage des conduites de liquide du cytomètre à focalisation acoustique Attune™. Le liquide de focalisation Attune™ a été conçu pour minimiser la formation de bulles et empêcher l’accumulation de matériaux cellulaires dans la cuve à circulation, réduisant ainsi les risques d’obstruction de l’instrument.
Pratique
Le liquide de focalisation prêt à l’emploi 1X élimine le besoin de dilution avant utilisation, ainsi que la nécessité d’accéder à un système d’eau purifiée. Le conditionnement pratique en récipient de 10 litres fournit suffisamment de liquide de focalisation pour que l’appareil fonctionne 10 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 litres) et il est muni d’un robinet pour faciliter le remplissage des réservoirs de liquide intégrés.
Grande qualité
Le liquide de focalisation Attune™ est préparé, filtré et conditionné dans un environnement stérile afin d’assurer une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Format Liquide
Gamme de produits Attune
Quantité 1 l
Type de produit Réactif essentiel Attune™
compliance-icons
Identifiant produit
  • Attune Focusing Fluid (1X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl- 3(2H)-isothiazolone