Learn More
Invitrogen™ Liquide de focalisation Attune™ (1 X)
Code produit 15400984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
10 L
20 l
6 x 1 l
Conditionnement:
10L
1L
20L
6 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400984 10 L 10L
10019478 6 x 1 l 6 PCS
15392496 1 l 1L
17384843 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15400984 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A24904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    97.65€ / 10L
    Économisez 21.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Liquide de focalisation Attune™ (1X)
Le liquide de focalisation Attune™ est une solution tampon optimisée qui est utilisée dans le cytomètre de concentration acoustique Attune™ pour la concentration et le transport des particules dans tout le système fluidique.
Maintient la propreté du système
Le liquide de focalisation Attune™ est un réactif de support stérile tamponné et exempt d’azoture, qui contient un surfactant pour le nettoyage des conduites de liquide du cytomètre à mise au point acoustique Attune™. Le liquide de focalisation Attune™ a été conçu pour minimiser la formation de bulles et pour empêcher l’accumulation de matériaux cellulaires dans le réservoir à écoulement continu, réduisant ainsi les risques d’encrassement de l’instrument.
Pratique
Avec le liquide de focalisation prêt à l’emploi 1X, plus besoin de dilution avant utilisation ni d’accéder à un système d’eau purifiée. Le conditionnement pratique de 10 L fournit suffisamment de liquide de focalisation pour fonctionner pendant au moins 10 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 L) et possède un robinet pour faciliter le remplissage des réservoirs de liquide intégrés.
Haute qualité
Le liquide de focalisation Attune™ est préparé, filtré et conditionné dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Gamme de produits Attune
Quantité 10 L
Type de produit Liquide de focalisation pour cytomètre en flux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Attune 1X Focusing Fluid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone