Learn More
Invitrogen™ Liquide de focalisation Attune™ (1 X)
Description
- Une solution tampon optimisée utilisée dans le cytomètre de concentration acoustique Attune™ pour la concentration et le transport des particules dans tout le système fluidique.
- Ce réactif de support stérile tamponné et exempt d’azide contient un surfactant pour le nettoyage des lignes fluidiques du cytomètre de concentration acoustique Attune™.
- Conçu pour minimiser la formation de bulles et pour empêcher l’accumulation de matériaux cellulaires dans la cellule, réduisant ainsi les risques d’obstruction de l’instrument.
- Avec le liquide de focalisation prêt à l’emploi 1X, plus besoin de diluer avant utilisation ni d’accéder à un système d’eau purifiée.
- Le conditionnement pratique de 20 litres fournit un volume de liquide de focalisation suffisant pour un fonctionnement d’au moins 20 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 L
- Le robinet facilite le remplissage des cuves fluidiques intégrées
- Chaque lot de liquide de focalisation Attune™ est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
| Format | Liquide |
| Gamme de produits | Attune |
| Quantité | 20 l |
| Type de produit | Réactif essentiel Attune™ |