Learn More
Invitrogen™ Liquide de focalisation Attune™ (1 X)
Code produit p-7075636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
10 L
20 l
6 x 1 l
Conditionnement:
10L
1L
20L
6 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10019478 6 x 1 l 6 PCS
15400984 10 L 10L
15392496 1 l 1L
17384843 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10019478 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4449791
Liquide de focalisation Attune™ (1X)
Le liquide de focalisation Attune™ est une solution tampon optimisée qui est utilisée dans le cytomètre de concentration acoustique Attune™ pour la concentration et le transport des particules dans tout le système fluidique.
Maintient la propreté du système
Le liquide de focalisation Attune™ est un réactif de support stérile tamponné et exempt d’azoture, qui contient un surfactant pour le nettoyage des conduites de liquide du cytomètre à mise au point acoustique Attune™. Le liquide de focalisation Attune™ a été conçu pour minimiser la formation de bulles et pour empêcher l’accumulation de matériaux cellulaires dans le réservoir à écoulement continu, réduisant ainsi les risques d’encrassement de l’instrument.
Pratique
Avec le liquide de focalisation prêt à l’emploi 1X, plus besoin de dilution avant utilisation ni d’accéder à un système d’eau purifiée. Le conditionnement pratique de 10 L fournit suffisamment de liquide de focalisation pour fonctionner pendant au moins 10 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 L) et possède un robinet pour faciliter le remplissage des réservoirs de liquide intégrés.
Haute qualité
Le liquide de focalisation Attune™ est préparé, filtré et conditionné dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 15 et 30 °C
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Format Liquide
Gamme de produits Attune
Quantité 6 x 1 l
Type de produit Réactif essentiel Attune™