Learn More
Invitrogen™ Attune™ Laser Upgrade Kits
Description
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits. Available in red, yellow, violet, and green options, these upgrade kits are designed to expand your instrument's fluorescence detection capabilities, enabling a broader range of research applications and enhancing the versatility of your flow cytometry experiments.
Compte tenu du vaste choix de marquages, de colorants et d’applications, avoir la possibilité de passer à la version supérieure de votre instrument est essentielle. Le kit d’évolution technologique du laser violet permet la détection de nombreuses populations de cellules souches latérales à l’aide de colorants Vybrant™ DyeCycle™ violets, Pacific™ Blue, verts et orange, ainsi que de nombreux colorants polymères excitables violets et nanocristaux Qdot™.
Capacités étendues
Une excellente façon de réaliser des économies grâce à des évolutions technologiques, élargissant ainsi les capacités de votre instrument tout en minimisant les dépenses relatives aux nouveaux instruments. Grâce à la mise à niveau, le cytomètre Attune™ NxT vous permet de configurer votre instrument avec différentes configurations laser pour répondre à vos besoins de recherche en constante évolution.
Installation simple
Le cytomètre Attune™ NxT a été conçu pour minimiser le temps nécessaire à un technicien de maintenance qualifié pour ajouter des capacités supplémentaires. Ce kit de mise à niveau laser violet est fourni avec toutes les pièces optiques nécessaires pour mettre à niveau l’instrument en moins de 4 heures.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Attune |
| Contenu et stockage | Contient un laser violet avec câble à fibre optique et bloc optique. |
| Quantité | 1 kit |
| Couleur | Violet |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
| Type de produit | Kit de mise à niveau laser pour cytomètre en flux |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.