Learn More
Invitrogen™ Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/rouge/violet/jaune
Description
Le cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT est un instrument facile à utiliser conçu pour détecter la taille et la granularité des cellules, ainsi que l’expression de fluorescence d’anticorps, de protéines et de réactifs fonctionnels marqués. Cet instrument innovant permet d’obtenir des données précises et des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres en flux. La conception élimine également les longues procédures de préparation des échantillons, réduit le temps nécessaire à l’analyse d’un fichier, permet d’analyser des échantillons de petite taille ou limités et minimise la variabilité des mesures, ce qui permet une meilleure résolution des populations. Elle est idéale pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose et les dosages microbiologiques.
Avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT, vous obtenez :
Une plateforme flexible offrant une mesure très sensible et précise de la granularité et de la taille des cellules, ainsi qu’une détection fluorescente
Une optique de pointe pour une fiabilité à long terme
Une focalisation acoustique pour des données de haute précision
Une interface utilisateur logicielle intuitive qui réduit le temps nécessaire pour la maîtriser
Un flux de travail amélioré pour réduire le temps de préparation des échantillons avant analyse
Analyse plus rapide des données qui réduit les temps d’acquisition
Conception flexible qui permet de s’adapter aux besoins, budget ou espace de laboratoire changeants
La conception modulaire de l’instrument s’adapte aux protéines fluorescentes et aux fluorophores les plus courants utilisés dans la cytométrie en flux, permettant l’alignement avec les résultats expérimentaux précédents et répondant aux besoins futurs grâce à des mises à niveau simples. L’instrument occupe un minimum d’espace sur la paillasse, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
La focalisation acoustique améliore le rendement par rapport aux cytomètres en flux traditionnels
Les cytomètres en flux traditionnels s’appuient sur un grand volume de liquide pour concentrer les cellules avant l’analyse, ce qui entraîne une longue préparation des échantillons avant l’analyse et introduit la possibilité d’erreurs dues aux artefacts créés pendant le processus de préparation des échantillons. Avec le cytomètre à concentration acoustique Attune™ NxT, les échantillons de sang peuvent être prélevés sans être manipulés à l’aide du dosage des cellules sanguines sans lavage ni lyse. L’instrument offre également une flexibilité dans la concentration de l’échantillon qui peut être analysée.
La concentration acoustique permet :
Élimination des étapes de concentration
Réduction efficace de la fluorescence de fond par une simple étape de dilution, éliminant ainsi la nécessité de laver les échantillons de fluorescence avant analyse
Dosages sans lyse/sans lavage
Analyse d’échantillons dont le nombre de cellules est faible, y compris le CSF, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les cytoponctions
Acquisition d’un volume élevé d’échantillons en un minimum de temps
En savoir plus sur le cytomètre Attune NxT et voir toutes les configurations disponibles >
En savoir plus sur le fonctionnement de la focalisation acoustique >
Avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT, vous obtenez :
Conception flexible qui permet de s’adapter aux besoins, budget ou espace de laboratoire changeants
La conception modulaire de l’instrument s’adapte aux protéines fluorescentes et aux fluorophores les plus courants utilisés dans la cytométrie en flux, permettant l’alignement avec les résultats expérimentaux précédents et répondant aux besoins futurs grâce à des mises à niveau simples. L’instrument occupe un minimum d’espace sur la paillasse, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
La focalisation acoustique améliore le rendement par rapport aux cytomètres en flux traditionnels
Les cytomètres en flux traditionnels s’appuient sur un grand volume de liquide pour concentrer les cellules avant l’analyse, ce qui entraîne une longue préparation des échantillons avant l’analyse et introduit la possibilité d’erreurs dues aux artefacts créés pendant le processus de préparation des échantillons. Avec le cytomètre à concentration acoustique Attune™ NxT, les échantillons de sang peuvent être prélevés sans être manipulés à l’aide du dosage des cellules sanguines sans lavage ni lyse. L’instrument offre également une flexibilité dans la concentration de l’échantillon qui peut être analysée.
La concentration acoustique permet :
En savoir plus sur le cytomètre Attune NxT et voir toutes les configurations disponibles >
En savoir plus sur le fonctionnement de la focalisation acoustique >
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • Cytomètre en flux Attune NxT • Ordinateur mini-tour Windows 10 64 bits avec logiciel Attune Cytometric • Cordon d’alimentation avec adaptateurs • Câble USB • Solution d’arrêt Attune • Solution de lavage Attune • Liquide de focalisation Attune • Solution de nettoyage de cellule d’écoulement Attune NxT • Microbilles de suivi des performances Attune • Carte aide-mémoire |
| Format | Tube(s) |
| Caractéristiques du laser | Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm), laser d’excitation violet (405 nm), laser jaune (561 nm) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Gamme de produits | Attune |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 de chaque |