Learn More
Invitrogen™ Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/rouge/jaune
Description
The 2020 Attune NxT Flow Cytometer has expanded functionalities to drive your research forward. Designed and developed to remove common barriers associated with flow cytometry, the evolutionary capabilities of the Attune NxT Flow Cytometer offer adaptable optical configuration options so you can get the most out of your multicolor analysis.
- New CytKick and CytKick Max autosampler—more efficiency for high-throughput assays
- New 21 CFR part 11 compliant software for regulated laboratories on Windows 10 operating system
- Improved workflow for run protocol and instrument settings management
• Nouvel échantillonneur automatique CytKick et CytKick Max—plus d’efficacité pour les dosages à haut débit
• Nouveau logiciel conforme 21 CFR partie 11 pour les laboratoires réglementés sur le système d’exploitation Windows 10
• Flux de travaux amélioré pour exécuter le protocole et la gestion des paramètres des instruments
Flux rapide
La combinaison innovante de technologie de focalisation acoustique associée à une focalisation hydrodynamique traditionnelle permet d’obtenir des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus élevées que les autres cytomètres en flux. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
• Véritablement 35 000 événements/s (taux de coïncidence de +10 %)
• Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/s
• Analysez plus rapidement que jamais de petits échantillons ou des échantillons limités
• Exécutez efficacement des dosages traditionnellement longs
Le cytomètre en flux Attune NxT est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose, les dosages microbiologiques, etc.
Adapté à votre laboratoire d’aujourd’hui et de demain
La conception modulaire de l’instrument offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs en matière de capacités grâce à une grande variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et effectuez facilement une mise à niveau ultérieurement. L’instrument occupe un minimum d’espace sur la paillasse, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
•Flexibilité : 1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
• Mise à niveau sur site : choisissez d’ajouter des lasers supplémentaires lorsque vous le décidez
• Filtres passe-bande personnalisables pour des choix de fluorochrome étendu
Affinez vos données
Le cytomètre en flux Attune NxT exécute facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système entraîné par seringue résistant aux chocs pour pousser l’échantillon avec une force pouvant atteindre 75 psi.
• Flexibilité dans les concentrations d’échantillons et les types d’échantillons
• Élimination des étapes fastidieuses de concentration avec le kit de filtres sans lavage, sans lyse
• Analyse d’échantillons dilués, y compris le CSF, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les cytoponctions
• Acquisition d’un volume élevé d’échantillons en un minimum de temps
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Cytomètre en flux Attune NxT • Ordinateur mini-tour Windows 10 64 bits avec logiciel Attune Cytometric • Cordon d’alimentation avec adaptateurs • Câble USB • Solution d’arrêt Attune • Solution de lavage Attune • Liquide de focalisation Attune • Solution de nettoyage de cellule d’écoulement Attune NxT • Microbilles de suivi des performances Attune • Carte aide-mémoire |
| Format | Tube, plaque à 384 puits, plaque à 96 puits |
| Caractéristiques du laser | Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm), laser d’excitation jaune (561 nm) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Gamme de produits | Attune |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 de chaque |