Learn More
Invitrogen™ Ensemble d’automatisation Attune™ NxT, hôtels
Code produit 15965041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15965041 1 pack 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15965041 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A33008
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’ensemble d’automatisation Attune NxT comprend un manipulateur de microplaques Orbitor RS2 et un lecteur de codes-barres pour une identification rapide et facile des plaques.
Ce manipulateur de microplaques Orbitor RS2 est un robot d’automatisation conçu qui s’utilise avec le cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT, qui permet la cytométrie en flux dans des environnements automatisés pour augmenter le débit des échantillons. Il est proposé en trois configurations différentes : une avec des stacks à accès séquentiel pour le stockage et la manipulation des plaques (n° de cat. A33007), une avec des hôtels à accès aléatoire (24 plaques/3 hôtels) (cette page), et une avec deux stacks à accès séquentiel et un hôtel à accès aléatoire (n° de cat. A35220).
Une portée verticale étendue permet au manipulateur de microplaques Orbitor RS2 d’accéder à pratiquement n’importe quel à endroit de l’instrument microplaques, y compris les instruments empilés, et son bras télescopique peut se déployer sur diverses distances. Le bras ingénieux traverse la base, ce qui permet des mouvements rapides et efficaces. Ce robot opère sur un espace de travail complet de 360°, avec une rotation illimitée de la base ; qui rend inutiles les butées et les mouvements en marche arrière.
La commande avancée de mouvement en boucle fermée permet la détection des collisions et la surveillance de la position, ce qui permet au manipulateur de microplaques Orbitor RS2 de reprendre rapidement sans avoir besoin d’être réinstallé. Doté d’une large gamme de fonctionnalités de contrôle de la préhension, ce robot associe performances et innovation. De la commande à force variable à la détection des plaques, l’ensemble de fonctions est conçu pour impressionner. Il en résulte une vitesse remarquable, un mouvement précis et un placement uniforme et précis des plaques.
Le manipulateur de microplaques Orbitor RS2 est commandé par le logiciel d’intégration de Thermo Scientific Momentum avec des fonctions telles que le logiciel de planification Momentum, la détection et la récupération d’erreurs et un planificateur dynamique qui permet des changements en cours de traitement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage • Manipulateur de microplaques Orbitor RS2
• Lecteur de codes-barres intégré
• 3 hôtels de plaques
• Logiciel Momentum
Quantité 1 pack
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT
Type de produit Pack d’automatisation du cytomètre en flux