Learn More
Invitrogen™ Pack d’automatisation Attune™ NxT, piles/hôtel
Beschreibung
- Automatisez votre station de travail de cytométrie en flux grâce à la formule d’automatisation Attune NxT et Orbitor RS2. Le manipulateur de microplaques Orbitor RS2 est un robot d’automatisation qui offre un temps de marche amélioré et une productivité plus intelligente. Ce pack d’automatisation est conçu pour un cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT intégré à l’échantillonneur automatique Attune NxT, CytKick ou CytKick Max.
- Pour répondre au problème de stockage et de manipulation de vos formats de plaques, il existe trois configurations différentes : une avec trois stacks à accès séquentiel (40 plaques par stack) (n° de cat. A33007), une avec trois hôtels à accès aléatoire (24 plaques/3 hôtels) (n° de cat. A33008) et une avec deux stacks à accès séquentiel et un hôtel à accès aléatoire (présenté sur cette page).
- Une grande portée verticale permet au manipulateur de microplaques Orbitor RS2 de se rendre à pratiquement n’importe quel emplacement d’instrument de microplaques, y compris les instruments empilés, et son bras télescopique peut atteindre une grande variété de distances. Le bras ingénieux traverse la base, ce qui permet des mouvements rapides et efficaces. Ce robot dispose d’un espace de travail complet de 360° avec une rotation de base illimitée ; ceci élimine le besoin d’arrêts immédiats et de mouvements inversés.
- La commande avancée de mouvement en boucle fermée permet la détection des collisions et la surveillance de la position, ce qui permet au manipulateur de microplaques Orbitor RS2 de reprendre rapidement sans avoir besoin d’être réinstallé. Doté d’une large gamme de fonctionnalités de contrôle de la préhension, ce robot associe performances et innovation. De la commande à force variable à la détection des plaques, l’ensemble de fonctions est conçu pour impressionner. Cela entraîne une vitesse remarquable, un mouvement précis et un placement uniforme et précis des plaques.
- Le manipulateur de microplaques Orbitor RS2 est alimenté par le logiciel d’intégration de Thermo Scientific Momentum avec des fonctions telles que le logiciel de planification Momentum, la détection et la récupération d’erreurs et un planificateur dynamique qui permet des changements pendant l’exécution.
Spezifikation
Spezifikation
| Gamme de produits | Attune |
| Contenu et stockage | • 1 manipulateur de microplaques Orbitor RS2 • Lecteur de codes-barres intégré • 1 licence du logiciel Momentum • 2 piles de plaques • 1 hôtel de plaques |
| Quantité | 1 pack |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Format des blocs | Non interchangeable |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT |
| Type de produit | Pack d’automatisation du cytomètre en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?