Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Blocker Bar Conversion Kit
Code produit 17286346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17286346 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17286346 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35966
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Le kit de conversion de barre de blocage Attune NxT fournit une barre de blocage de 1,5 mm pour une utilisation sur le cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT, livré avec une barre de blocage de 0,5 mm.
  • Le kit de conversion de barre de blocage Attune NxT fournit une barre de blocage de 1,5 mm pour une utilisation sur le cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT, livré avec une barre de blocage de 0,5 mm
  • La barre de blocage standard de 0,5 mm peut accueillir des cellules ou des particules de 0,2 à 10 microns
  • La plus grande barre de blocage incluse dans ce kit est recommandée pour l’analyse des cellules qui sont principalement supérieures à 10 microns
  • Une barre de blocage plus grande bloque davantage de lumière de diffusion avant et permet la détection de cellules plus grosses
  • Un technicien expérimenté de Thermo Fisher Scientific peut installer la barre de blocage plus grande sur n’importe quel cytomètre Attune NxT, ce qui simplifie l’optimisation des réglages de l’instrument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage • 1 barre de blocage
• 1 porte-barre de blocage
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT
Type de produit Kit de conversion de barre de blocage pour cytomètre en flux