Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Conversion Kit
Code produit 31941518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31941518 Bleu 1 pièce
31722852 Violet 1 kit
31722922 Rouge 1 kit
31722771 Jaune 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31941518 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35428
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
The Attune NxT Violet 6 Conversion kits are designed to reconfigure Attune NxT four-channel violet instruments to allow detection of six channels of violet.
Attune NxT Violet 6 Conversion kits are for use in the reconfiguration of four-channel Attune NxT instruments to enable detection of six channels of violet. A conversion kit is required for each original and any upgraded lasers of the instrument. The conversion is carried out in your laboratory by a Field Service Engineer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage Bloc optique et filtres
Quantité 1 kit
Couleur Bleu
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Instrument violet à quatre canaux Attune™ NxT
Type de produit Kit de conversion de cytomètre en flux
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.