Learn More
Pissette Attune™ NxT
Code produit 15310637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15310637 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15310637 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 100022151
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Pissette Attune NxT
Il s’agit d’une bouteille de rechange de 175 ml pour la solution de lavage du cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Quantité 1/boîte
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune
Type de produit Pissette Attune™ NxT