Learn More
Invitrogen™ Flacon de récupération de déchets Attune™ NxT
Code produit 17148375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17148375 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17148375 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 100085928CST
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Il s’agit d’un flacon de rechange de 1,9 L pour le réservoir de déchets sur le cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT.
  • Il s’agit d’un flacon de rechange de 1,9 L pour le réservoir de déchets sur le cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT.
  • Le flacon est conçu pour un remplacement facile par l’utilisateur et avec des raccords plus robustes pour éviter toute rupture.
  • Ce flacon remplace le n° de cat. arrêté catalogue 100022156.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon
À utiliser avec (équipement) Attune NxT
Comprend Flacon de récupération des déchets
Gamme de produits FPL
Quantité 1 flacon
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Accessoire pour cytométrie en flux