Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT and CytPix Waste BTL Tubing
Description
- This is replacement tubing for the waste bottle of the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer.
- The tubing can be replaced easily without replacing the entire bottle assembly if the tubing connector to the instrument is broken.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | FPL |
| Quantité | Unité |
| Format | Tubing |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Attune NxT |
| Type de produit | Tubing |