Learn More
Invitrogen™ Kit de mise à niveau pour ordinateur Attune™ NxT XE3
Description
- Le kit de mise à niveau de l’ordinateur Invitrogen Attune NxT XE3 est conçu pour être utilisé avec le cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT.
- Il comprend une mini-tour OptiPlex XE3 (système d’exploitation Windows 10 Professionnel 64 bits, processeur Intel Core I7-8700 4e génération, 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire vive, 2 Go de carte vidéo AMD Radeon, 2 disques durs de 2 To SATA avec 64 Mo de mémoire cache, lecteur 16X DVD+/- RW, carte d’interface réseau), clavier Dell (anglais américain), souris Dell, carte USB 3.0, câble USB 3.0, câble LAN et cordon d’alimentation. Écran non inclus.
- Un an à partir de l’installation pour les pièces, la main-d’œuvre et les déplacements pour entretien conformément aux dispositions de la garantie limitée standard Thermofisher Scientific.
- Un an pour les pièces et main-d’œuvre (comme indiqué dans la déclaration de garantie limitée écrite et les conditions qui l’accompagnent dans le manuel d’utilisation ou toute autre documentation sur le produit).
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Attune |
| Contenu et stockage | • Mini-tour OptiPlex XE3 (système d’exploitation Windows 10 Professionnel 64 bits, processeur Intel Core I7-8700 4e génération, 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire vive, 2 Go de carte vidéo AMD Radeon, 2 disques durs de 2 To SATA avec 64 Mo de mémoire cache, lecteur 16X DVD+/- RW, carte d’interface réseau) • Clavier Dell (anglais américain) • Souris Dell • Carte USB 3.0 • Câble USB 3.0 • Câble LAN • Cordon d’alimentation Écran non inclus. |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT |
| Type de produit | Kit de mise à niveau d’ordinateur de cytomètre en flux |