Learn More
Invitrogen™ Solution d’arrêt Attune™ (1X)
Code produit 17334743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17334743 1 L 1L
15351086 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17334743 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur J106628
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Attune™ Shutdown Solution (1X)
  • Un tampon de nettoyage utilisé dans la procédure d’arrêt automatique du cytomètre à focalisation acoustique Attune™
  • Une solution d’arrêt sans azoture a été formulée pour réduire la formation de bulles qui peut se produire dans les conduites du système pendant la nuit
  • Moins de bulles permet de maintenir la propreté et de minimiser la croissance microbienne dans les conduites de liquide
  • Utilisez-la à la fin de chaque journée pour vous assurer que tous les liquides et colorants d’échantillons ont été éliminés du système
  • Assurez-vous que les conduites et pompes de liquide sont remplies de solution d’arrêt Attune™ pour empêcher la formation de dépôts de sel dans les conduites
  • L’arrêt prend environ 20 minutes, mais la plupart des étapes sont automatiques et sous le contrôle du logiciel de cytométrie Attune™
  • Les procédures d’arrêt doivent être exécutées au moins une fois par jour, même si l’instrument est destiné à une utilisation en continu
  • Un nettoyage correct de l’instrument garantit un fonctionnement régulier et précis
  • La solution d’arrêt prête à l’emploi 1X élimine le besoin de dilution avant utilisation, ainsi que la nécessité d’avoir accès à un système d’eau purifiée
  • La solution d’arrêt Attune™ est préparée, filtrée et conditionnée dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale
  • Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 L
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Solution d’arrêt pour cytomètre en flux