Learn More
Invitrogen™ Solution de lavage Attune™
Code produit 17403822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 litre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17403822 1 litre 1L
15360445 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17403822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur J24974
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Attune™ Wash Solution is an optimized cleaning buffer that is used in the Attune™ Acoustic Focusing Cytometer to maintain cleanliness of the fluidics lines, minimizing contamination or carryover.
La solution de lavage Attune™ est un tampon de nettoyage optimisé utilisé dans le cytomètre à focalisation acoustique Attune™ pour maintenir la propreté des conduites de liquide, minimisant ainsi la contamination ou le transfert.
Maintient la propreté du système
La solution de lavage Attune™ a été formulée pour éliminer les débris cellulaires, empêcher l’accumulation de protéines et minimiser l’adhérence des colorants aux conduites de liquide du système. Son utilisation est recommandée pendant de la maintenance de routine et des procédures d’arrêt automatisées du cytomètre à focalisation acoustique Attune™.
Pratique
La solution de lavage prête à l’emploi 1X a été conçue pour rendre la dilution avant utilisation et l’accès à un système d’eau purifiée inutiles. La solution de lavage est stable pendant 30 jours après l’ouverture du flacon.
Haute qualité
La solution de lavage Attune™ est préparée, filtrée et conditionnée dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
  • La solution de lavage Attune™ est un tampon de nettoyage optimisé utilisé dans le cytomètre de focalisation acoustique Attune™.
  • Elle permet de préserver la propreté des lignes fluidiques afin de minimiser la contamination ou le transfert.
  • Elle est formulée pour éliminer les débris cellulaires, empêcher l’accumulation de protéines et minimiser les colorants collant aux lignées fluidiques du système.
  • Son utilisation est recommandée lors de la maintenance de routine et des procédures d’arrêt automatisées du cytomètre de concentration acoustique Attune™.
  • PratiqueLa solution de lavage prête à l’emploi 1X a été conçue pour supprimer le besoin de diluer avant utilisation et d’accéder à un système d’eau purifiée.
  • La solution est stable pendant 30 jours après l’ouverture du flacon.
  • La solution de lavage Attune™ est préparée, filtrée et conditionnée dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale.
  • Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Gamme de produits Attune
Quantité 1 litre
Type de produit Solution de lavage pour cytométrie en flux