Learn More
Augmentin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Augmentin |
| CAS | 74469-00-4 |
| Formule moléculaire | 4(C16H19N3O5S)•(C8H8KNO5) |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Mixture of Amoxicillin and Potassium Clavulanate (~4:1), Amocla, Amoclan, Amoclav, Amoran, Amox-clav, Amoxicillin-clavulanate Potassium Mixture, Amoxicillin-potassium Clavulanate Mixture, Amoxyclav, Ancla, Augmentan, Augmentin, Augmentin (antibiotic), Augmentin ES 600, Augmentine, Auspilic, BRL 25000, BRL 25000A, BRL 25000G, Clamentin, Clamobit, Clamonex, Clamoxyl, Clavamox, Clavinex, Clavoxilin Plus, Clavulin, Clavumox, Eumetinex, Forcid Solutab, Kmoxilin, Proclav S, Spectramox, Viaclav, Xiclav, co-Amoxyclav, Potassium (2R,5R,Z)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Mixture |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19N3O5S.C8H9NO5.K/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;;+1/p-1/b;4-1-;/t9-,10-,11+,14-;6-,7-;/m11./s1 |
| SMILES | O=C1N([C@H]/2C(O[K])=O)[C@](C1)([H])OC2=C/CO.O=C3N4[C@]([C@@H]3NC([C@H](N)C5=CC=C(O)C=C5)=O)([H])SC(C)(C)[C@@H]4C(O)=O |
| Nom IUPAC | potasio; ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; ácido (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 4365.4023725 |
| Poids de la formule | 602.1085 |