Learn More
Chlorure d'aurantinidine, TRC
Code produit 30337947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337947 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337947 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7946452.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aurantinidin Chloride
CAS 25041-66-1
Formule moléculaire C15H11ClO6
Quantité 2.5 mg
Synonyme 3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5,6,7-Pentahydroxy-flavylium Chloride, 6-Hydroxypelargonidin, 6-Hydroxypelargonidin Chloride, Aurantinidin, Aurantinidol Chloride
Formule InChI InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-11(18)5-9-12(21-15)6-10(17)14(20)13(9)19;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
SMILES OC1=CC2=C(O)C(O)=C(O)C=C2[O+]=C1C3=CC=C(O)C=C3.[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de 3,5,6,7-tétrahydroxy-2-(4-hydroxyphényl)chroményle
Poids moléculaire (g/mol) 322.7
Poids de la formule 322.02