Learn More
Acide aurintricarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468426
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468426 5 g 5g
11478426 25 g 25g
11488426 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15905.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4431-00-9 | C22H14O9 | 422.345 g/mol
Aurintricarboxylic acid is employed as a powerful inhibitor of cellular processes, including apoptosis, that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes. It binds to a FGF and reduces its angiogenic activity. Aurintricarboxylic Acid has been shown to inhibit apoptotic cell death in various cell types induced by a variety of factors. It Inhibits protein-nucleic acid interactions. It stimulates the tyrosine phosphorylation of MAP kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide aurintricarboxylique est utilisé comme inhibiteur puissant des processus cellulaires, y compris l’apoptose, qui dépendent de la formation de complexes d’acide nucléique-protéine. Il se lie à un FGF et réduit son activité angiogénique. Il a été démontré que l’acide aurintricarboxylique inhibe la mort cellulaire apoptotique dans divers types de cellules induites par divers facteurs. Il inhibe les interactions d’acide nuléique-protéine. Il stimule la phosphorylation de la tyrosine des kinases MAP.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4431-00-9
Formule moléculaire C22H14O9
Poids moléculaire (g/mol) 422.345
Numéro MDL MFCD00011663
Clé InChI GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid
CID PubChem 2259
ChEBI CHEBI:87397
Nom IUPAC Acide 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphényl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)C(=O)O)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aurintricarboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 2228904
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 422.35
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aurintricarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aurintricarboxylic acid