Learn More
Acides aurintricarboxyliques (qualité technique), TRC
Code produit 30329704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329704 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA794803100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aurintricarboxylic Acids
CAS 4431-00-9
Formule moléculaire C22H14O9
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(c2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O)C=CC1=O
Nom IUPAC Acide 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphényl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 422.34