Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’Aurora Kinase/Cdk
Code produit 15447179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447179 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447179 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65997.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé triazolylsulfonamido perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de kinase réversible et compétitif par l’ATP avec des sélectivités envers les kinases Aurora
CAS 443797-96-4
Formule moléculaire C15H12F2N6O3S.CH3CN
Poids de la formule 435,41
Synonyme 4-(5-Amino-1-(2,6-difluorobenzoyl)-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamino)-benzenesulfonamide ;
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO à 15 mg/ml
Type de produit Inhibiteur d’Aurora Kinase/Cdk
Forme Poudre