Learn More
Aurothioglucose, MedChemExpress
Description
Aurothioglucose (Gold thioglucose) is a well known active-site inhibitor of TrxR1, inhibited TrxR1 activity in HeLa cell cytosol but had no effect on the viability of the cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aurothioglucose |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 12192-57-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H11AuO5S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Gold thioglucose |
| Informations sur la solubilité | H2O : 125 mg/mL (318.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (15.30 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |