Learn More
Slice™ Couteau industriel auto-rétractable
Code produit 16463639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16463639 Noir / vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16463639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10560
Expédition estimée: 17-12-2026
La lame Finger-Friendly™ coupe efficacement et sans danger. Inclut un trou de cordon intégré et un changement rapide de lame
  • Type de lame installé : pointe arrondie
  • Poignée en nylon durable avec glissière confortable
  • Conception ambidextre : Il suffit d'inverser l'orientation de la lame pour les gauchers.
  • Finger-friendly™ Le bord dure 11,2 fois plus longtemps que le métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • La lame est sûre jusqu'à 1600 °C
  • Lames compatibles : 10538, 10539, 10540
  • Changement de lame sans outil
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 6,09 in
Longueur (métrique) 154,7 mm
Matériau GFN, POM, acier inox, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / vert
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 2,58 oz.
Poids (métrique) 73 g
Largeur (impériale) 1,34 in
Largeur (métrique) 34 mm
Type de poignée Auto-rétractable
Type de produit Couteau utilitaire