Learn More
Slice™ Couteau utilitaire à poignée métallique auto-rétractable
Product Code. 16473609
Change view
Click to view available options
Couleur:
Gris/vert
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
16473609 Gris/vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16473609 Supplier Slice™ Supplier No. 10491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.94€
    37.10€ / 1 pièces
    Économisez 3.84€
    9% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le couteau utilitaire à poignée métallique auto-rétractable Slice™ est doté d’une glissière auto-rétractable pour la sécurité et le stockage intégré d’une lame de rechange.
  • De multiples mesures de protection, notamment une lame Finger-Friendly™, une rétraction automatique pour réduire l’exposition des lames et une forme de poignée familière.
  • Livré avec une lame à pointe arrondie Slice™, mais compatible avec les lames à pointe pointue et à bords dentelés (10525 et 10523).
  • Toutes les lames sont dotées d’un bord exclusif qui est sans danger et d’un matériau de lame en céramique avancé qui ne rouille jamais et dure jusqu’à 11 fois plus longtemps que l’acier.
  • Le modèle ambidextre permet de réduire les coûts et les lacérations.
  • Lames compatibles : 10523, 10524, 10525.
  • Type de lame installé : Pointe arrondie
  • Poignée en métal durable avec finition à texture épaisse
  • Rétraction automatique à ressort pour plus de sécurité
  • Moins de changements de lame réduisent les blessures et les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Lame 100 pour cent oxyde de zirconium
  • Le bord de la lame dure jusqu’à 11,2 fois plus que le métal
  • Changement de lame sans outil
Specifications
Type de produit Couteau utilitaire
À utiliser avec (équipement) Lame 10524, 10523, 10525
Longueur (impériale) 6,69 in
Longueur (métrique) 170 mm
Matériau Acier au carbone, alliage en acier d’aluminium, alliage en acier de zinc, GFN, TPR, acier inox, oxyde de zirconium
Couleur Gris/vert
Description Auto-rétractable
À utiliser avec (application) Coupe industrielle
Comprend 1 lame en céramique à pointe arrondie 10524
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 3,54 oz.
Poids (métrique) 100,3 g
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38 mm