Learn More
Pacific Handy Cutter Couteau de sécurité en métal auto-rétractable
Code produit 17769027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la lame:
Aluminium
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la lame Conditionnement
17769027 Aluminium 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17769027 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur QBAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.19€
    287.29€ / 10 pièces
    Économisez 59.90€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le QBAR est un couteau de sécurité particulièrement robuste en aluminium, conçu pour les applications les plus difficiles ! La lame se rétracte entièrement et automatiquement ; il est donc particulièrement sûr.
  • En outre, il est équipé en série d’une lame avec une pointe arrondie pour réduire le risque de perforation.
  • La lame se rétracte complètement et automatiquement dans le corps, même si votre pouce reste sur le curseur après la coupe.
  • Grâce au curseur ambidextre à trois côtés, il est particulièrement ergonomique et peut être utilisé avec souplesse pour les coupes horizontales et verticales.
  • La poignée en métal robuste est dotée de poignées en caoutchouc antidérapantes.
  • Votre couteau est sale ? Pas de problème. Grâce au verrouillage central, il peut être ouvert et nettoyé très facilement sans outils.
  • Changez la lame de la même manière. V
  • Très pratique - vous pouvez installer des lames de rechange dans la poignée.
  • Le QBAR peut être fixé ou accroché au moyen d’un œillet à l’extrémité de la poignée.
  • Le séparateur de ruban situé sur la face inférieure de la tête du couteau minimise l’utilisation de votre lame.
  • Particulièrement adapté aux matériaux de coupe plus épais, carton ondulé, cerclage, ruban adhésif, feuille de métal, textiles, feutre, PVC, cuir, caoutchouc, ficelle, etc.
  • QBAR est un outil de coupe sûr de qualité supérieure.
Spécification
Matériau de la lame Aluminium
À utiliser avec (application) Découpe de matériaux plus épais, carton ondulé, cerclage, ruban adhésif, feuille de métal, textiles, feutre, PVC, cuir, caoutchouc, ficelle, etc.
Jetable Réutilisable