Learn More
Slice™ Coupe-joint auto-rétractable
Code produit 16403659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16403659 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16403659 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10597
En stock
Le coupe-joint auto-rétractable Slice™ est idéal pour les réglages de fabrication où la sécurité est la principale préoccupation
  • La conception de rétraction réduit l’exposition et les accidents des lames lorsque l’outil n’est pas utilisé.
  • La lame est fabriquée à partir de céramiques avancées, est sans étincelles, non conductrice, non magnétique, chimiquement inerte et ne rouille jamais.
  • La lame glisse facilement entre les points et coupe efficacement sans tirer le matériau environnant.
  • La poignée en nylon renforcée et durable est dotée d’un trou de cordon pour garder l’outil à portée de main.
  • La lame installée a une pointe arrondie mais une lame 10537 à pointe pointue est disponible séparément.
  • La lame à pointe arrondie empêche les perforations.
  • Conception ergonomique qui réduit la pression de la main.
  • Type de lame installé : Lame de coupe-joint 10536 (pointe arrondie)
  • Poignée en nylon durable
  • Conception ambidextre
  • Lames compatibles : 10536, 10537
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Réduit les blessures et les coûts
  • Changement de lame sans outil
Spécification
Type de produit Coupe-joint
À utiliser avec (équipement) Lame 10536, 10537
Longueur (impériale) 5,79 in
Longueur (métrique) 147 mm
Matériau GFN, POM, acier inox, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir
Description Auto-rétractable
À utiliser avec (application) L’artisanat et la fabrication
Comprend 1 lame 10536 de coupe-joint en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,64 oz.
Poids (métrique) 18,07 g
Largeur (impériale) 0,83 in
Largeur (métrique) 21 mm