Description
- AutoBlot System 48 est un instrument Western Blot automatisé qui assure un fonctionnement automatique pour l'expérience de bandelettes de membrane Western blotting.
- Ajouter l'échantillon conformément aux exigences de l'expérience ; l'instrument distribue ensuite automatiquement le liquide, l'aspire, l'incube, le rince et ajoute le substrat.
- Le volume d'aspiration du liquide, le volume de distribution, le temps, la température et la vitesse d'agitation de la plaque d'incubation peuvent être définis ou modifiés par l'utilisateur.
- Le système AutoBlot 36 est composé d'un instrument, de flacons de distribution et de lavage, de flacons de déchets, d'une plaque d'incubation jetable de 36 bandes et d'un logiciel de contrôle.
- Ce système contribue à satisfaire vos besoins en immunoblot en minimisant les erreurs humaines, en augmentant la productivité et en fournissant des résultats précis et cohérents.
- Marquage CE.
- Usage exclusivement réservé à des professionnels.
- Réduire la charge de travail.
- Traiter un lot complet d'échantillons en une seule opération.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité | 48 barrettes |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| À utiliser avec (équipement) | AutoScan Pro |
| Gel Compatibility | S.O. |
| Dimensions de gel | S.O. |
| Compatibilité avec les membranes | Nitrocellulose |
| Mode de transfert | S.O. |
| Running Time | 3 à 4 heures |
| Cadence | 48 bandes/Run |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?