Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-manchons
Product Code. 30020171 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
1,3 à 2,5 cm
10,2 à 14 cm
14 à 20,3 cm
2,5 à 4,4 cm
20,3 à 30,5 cm
4,4 à 6,4 cm
6,4 à 10,2 cm
8,9 à 12,1 cm
Unit Size:
1000 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Largeur (métrique) Unit Size
30020171 2,5 à 4,4 cm 1000 pièces
30020057 4,4 à 6,4 cm 1000 pièces
30020137 8,9 à 12,1 cm 1000 pièces
30020184 20,3 à 30,5 cm 500 pièces
30020230 14 à 20,3 cm 1000 pièces
30020244 6,4 à 10,2 cm 1000 pièces
30020313 10,2 à 14 cm 1000 pièces
30020355 1,3 à 2,5 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30020171 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. 10TK04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1499.72€ / 1000 pièces
    Économisez 225.28€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Autoclavable 1421B Tyvek™ Les mini-Muffs empêchent la poussière et autres particules de pénétrer dans les orifices de toutes tailles.
  • Couvre commodément les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
  • Empêche la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
  • Autoclavable - peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
  • Respirant, tout en offrant une barrière de qualité supérieure après stérilisation
  • Tyvek™ possède les meilleures propriétés de barrière antimicrobienne parmi tous les matériaux d'emballage compatibles avec la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Élimine les résidus d’adhésif pour autoclave
  • Fabriqué à partir de 1421B Tyvek Matériel
  • Caoutchouc sans latex
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 250°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 125°C
Longueur (impériale) 1 à 1,75 po
Largeur (impériale) 1 à 1,75 po
Type de produit Couverture
Longueur (métrique) 2,5 à 4,4 cm
Largeur (métrique) 2,5 à 4,4 cm