Learn More
Heathrow Scientific™ Sacs autoclavables
Code produit 16390666 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Conditionnement:
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16390666 610 x 810 mm 200 pièces
16370666 310 x 660 mm 200 pièces
16380666 415 x 600 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16390666 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS1002C
Expédition estimée: 24-12-2026
Sacs autoclavables transparents imprimés avec étiquetage bleu de risque biologique, spécialement conçus pour une élimination sûre.
  • Fabriqué en polypropylène de 2,0 mm d'épaisseur.
  • Peut être utilisé pour des stérilisations répétées à l'autoclave.
  • Les coutures latérales robustes maintiennent les objets en toute sécurité.
  • Autoclavable à 250 °F (121 °C).
  • Panneau avant inscriptible.
  • 4 paquets intérieurs de 50 sachets.
  • Jetable.
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Sacs autoclavables transparents
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Sacs pour déchets dangereux
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 200/boîte
Nb par paquet 50/boîte
Conditionnement externe Boîte
Épaisseur (impériale) 80 mil
Dimensions (L x l) 610 x 810 mm
Dimensions (L x l x H) 24 x 31,89 x 0,08 po.
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 31,89 in
Poids (impériale) 0,09 lb
Poids (métrique) 0,04 kg
Type de produit Sacs autoclavables
Capacité (impériale) 18,25 gal
Capacité (métrique) 69,08 L
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) 81 cm
Épaisseur (métrique) 2 mm